Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Einlegeböden 4
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
15635.00 CHF - 24505.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 6 kg |
---|---|
Anzahl Einschübe | 4 |
Temperaturbereich (metrisch) | -55°bis +30 °C |
Material | Edelstahl |
Software Included | Nein |
Produktcode | Marke | Enthält | Vakuumpumpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Vakuumpumpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17224714
|
BUCHI
11L200IN1412000001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Keine Vakuumpumpe |
15635.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17234714
|
BUCHI
11L200IN1412000101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Keine Vakuumpumpe |
17425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17244714
|
BUCHI
11L200IN1412001001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Pfeiffer Duo 6 |
19330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17254714
|
BUCHI
11L200IN1412001101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Pfeiffer Duo 6 |
21125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17264714
|
BUCHI
11L200IN1412003001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Edwards nXDS6iC |
22705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17274714
|
BUCHI
11L200IN1412003101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Edwards nXDS6iC |
24505.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Compact Lyovapor™ L-200
- Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
- Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Spezifikation
6 kg | |
-55°bis +30 °C | |
Nein | |
23,1496 in. |
4 | |
Edelstahl | |
20,0787 in. | |
220/240 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Lyovapor L-200 Einlegeböden 4