Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 4 beheizbaren Einlegeböden, Oberseite mit Stopfen
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
27565.00 CHF - 41610.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 kg
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +30 °C
Kältemittel R507 FCKW-frei
Modell Lyovapor™ L-200 Pro Control
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Vakuumpumpe Arten von Sensoren Software Included Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vakuumpumpe Arten von Sensoren Software Included Preis Menge & Verfügbarkeit  
17274804
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432113001
Edwards nXDS6iC Temperatur Ja
41610.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17214804
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432103001
Edwards nXDS6iC Temperatur Nein
35590.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17254794
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432013001
Edwards nXDS6iC Keine Ja
40660.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17294784
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432003001
Edwards nXDS6iC Keine Nein
34640.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17254804
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432111001
Pfeiffer Duo 6 Temperatur Ja
38125.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17294794
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432101001
Pfeiffer Duo 6 Temperatur Nein
32105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17234794
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432011001
Pfeiffer Duo 6 Keine Ja
37280.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17274784
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432001001
Pfeiffer Duo 6 Keine Nein
31265.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17234804
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432110001
Nicht enthalten Temperatur Ja
34430.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17274794
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432100001
Nicht enthalten Temperatur Nein
28410.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17214794
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432010001
Nicht enthalten Keine Ja
33585.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17254784
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200PH2432000001
Nicht enthalten Keine Nein
27565.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
  • Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
  • A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
  • Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
Characteristics
  • Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
  • Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
  • Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
  • An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
  • Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
  • Easy operation and handling of methods
  • Data recording and customized reporting
  • Real time process schematic and diagram
  • Save precious samples with the sample protective state
  • Access process parameters on any device with convenient push notifications
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
R507 FCKW-frei
Edelstahl
Infinite-Control™
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (Bügel)
50 Hz
75 kg
-55°bis +30 °C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
4 beheizbare Einlegeböden, Stopfenverschlussaufsatz
Gefriertrocknung, Sublimation
IP 20
220/240 V
1,8 kW (max.)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 4 beheizbaren Einlegeböden, Oberseite mit Stopfen