Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 4 beheizbaren Einschüben - mobiler Trolley
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
26195.00 CHF - 40240.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 6 kg |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | -55°bis +30 °C |
Kältemittel | R507 FCKW-frei |
Modell | Lyovapor™ L-200 Pro Control |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Vakuumpumpe | Arten von Sensoren | Software Included | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vakuumpumpe | Arten von Sensoren | Software Included | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17204764
|
BUCHI
11L200PH2412113101 |
Edwards nXDS6iC | Temperatur | Ja |
40240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17244754
|
BUCHI
11L200PH2412103101 |
Edwards nXDS6iC | Temperatur | Nein |
34215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17284744
|
BUCHI
11L200PH2412013101 |
Edwards nXDS6iC | Keine | Ja |
39395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17224744
|
BUCHI
11L200PH2412003101 |
Edwards nXDS6iC | Keine | Nein |
33375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17284754
|
BUCHI
11L200PH2412111101 |
Pfeiffer Duo 6 | Temperatur | Ja |
36860.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17224754
|
BUCHI
11L200PH2412101101 |
Pfeiffer Duo 6 | Temperatur | Nein |
30735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17264744
|
BUCHI
11L200PH2412011101 |
Pfeiffer Duo 6 | Keine | Ja |
35910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17204744
|
BUCHI
11L200PH2412001101 |
Pfeiffer Duo 6 | Keine | Nein |
29890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17264754
|
BUCHI
11L200PH2412110101 |
Nicht enthalten | Temperatur | Ja |
33160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17204754
|
BUCHI
11L200PH2412100101 |
Nicht enthalten | Temperatur | Nein |
27145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17244744
|
BUCHI
11L200PH2412010101 |
Nicht enthalten | Keine | Ja |
32215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17284734
|
BUCHI
11L200PH2412000101 |
Nicht enthalten | Keine | Nein |
26195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
- Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
- A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
- Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
- Mobile trolley allows for convenient placement next to the lab bench
Characteristics
- Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
- Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
- Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
- An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
- Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
- Easy operation and handling of methods
- Data recording and customized reporting
- Real time process schematic and diagram
- Save precious samples with the sample protective state
- Access process parameters on any device with convenient push notifications
Spezifikation
6 kg | |
R507 FCKW-frei | |
Edelstahl | |
Infinite-Control™ | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Bügel) | |
50 Hz | |
75 kg |
-55°bis +30 °C | |
Lyovapor™ L-200 Pro Control | |
4 beheizbare Einlegeböden | |
Gefriertrocknung, Sublimation | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (max.) |