Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Verteilergestell 24
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
17325.00 CHF - 26195.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 6 kg |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | -55°bis +30 °C |
Material | Edelstahl |
Software Included | Nein |
Höhe (angloamerikanisch) | 20,0787 in. |
Produktcode | Marke | Enthält | Vakuumpumpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Vakuumpumpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17204714
|
BUCHI
11L200IN0202003001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Edwards nXDS6iC |
24395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17214714
|
BUCHI
11L200IN0202003101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Edwards nXDS6iC |
26195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17264704
|
BUCHI
11L200IN0202000001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Keine Vakuumpumpe |
17325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17274704
|
BUCHI
11L200IN0202000101 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley | Keine Vakuumpumpe |
19120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17284704
|
BUCHI
11L200IN0202001001 |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | Pfeiffer Duo 6 |
20910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Compact Lyovapor™ L-200
- Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
- Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Spezifikation
6 kg | |
Edelstahl | |
20,0787 in. | |
220/240 V |
-55°bis +30 °C | |
Nein | |
23,1496 in. |