Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Verteilergestell 12
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marke:  BUCHI 11L200IN0102001101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17234704
  • 20910.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Compact Lyovapor™ L-200
  • Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung.
  • Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
Spezifikation
Spezifikation
6 kg
Edelstahl
Pfeiffer Duo 6
20,0787 in.
220/240 V
-55°bis +30 °C
Nein
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley
23,1496 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI Lyovapor L-200 Verteilergestell 12 > Pfeiffer Duo 6