Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Verteilergestell 12
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marke: BUCHI 11L200IN0102001001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Compact Lyovapor™ L-200
- Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung.
- Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
Spezifikation
6 kg | |
Edelstahl | |
Pfeiffer Duo 6 | |
20,0787 in. | |
220/240 V |
-55°bis +30 °C | |
Nein | |
Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor | |
23,1496 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Lyovapor L-200 Verteilergestell 12 > Pfeiffer Duo 6
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur