Learn More
Micronova™ LyoTool™ Mopp mit doppeltem Flachkopf
Ein anwenderspezifischer Flachkopf-Mopprahmen mit zwei Platten, der speziell für die Reinigung der oberen und unteren Lyophille-Einlegeböden in einem Durchgang entwickelt wurde. Konzipiert für die Verwendung mit Flachkopf-Moppaufsätzen der Serien SnapMop™ und PocketMop™.
Marke: Micronova™ QDBP14-02
Requires : Snapmop oder Pocketmop 14 in. (35,56 cm)-Aufsätze und Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Der Micronova LyoTool™ Mopp mit doppeltem Flachkopf verfügt über zwei Kompressionsplatten, die sicherstellen, dass eine gleichmäßige Menge Desinfektionsmittel gleichzeitig auf der Ober- und Unterseite der Lyophille-Einlegeböden freigesetzt wird.
- Flachkopf-Moppadapter mit zwei Platten
- Reinigt die Ober- und Unterseite der Lyophille-Einlegeböden in einem Durchlauf
- Kompressionsplatten für eine gleichmäßige Desinfektion
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl und Acetal
- Zur Verwendung mit SnapMop oder PocketMops
- Beständig gegen starke Desinfektionsmittel
- Autoklavierbar
Spezifikation
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in.) | |
Schwarz | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
3,5 in. | |
Ja | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
Gleichzeitige Reinigung und Desinfektion der Ober- und Unterseite von Lyophille-Einlegeböden |
Mopp mit doppeltem Flachkopf | |
14 in. | |
35,6 cm | |
5,1 cm | |
8,9 cm | |
Chemikalien | |
Je 1 | |
LyoTool | |
Acetal, Edelstahl (304), elektropoliert, Elektropolierter Edelstahl (304) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047916-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | QDBP14-02 |