Learn More
Invitrogen™ Lyo-ready Enzymes and Reagents for Recombinase Polymerase Amplification (RPA)
Invitrogen Lyo-ready RPA reagents are designed for fast, sensitive, and specific DNA amplification through isothermal recombinase polymerase amplification (RPA) reactions. Lyo-ready RPA reagents are available in stand-alone and kit formats.
77.25 CHF - 1074.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Forschungskategorie | Nucleic Acid Amplification |
Versandbedingung | Dry Ice |
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30245335
|
Invitrogen™
A72123 |
1600 μg | Lyo-ready T4 Gene 32 Protein |
1074.00 CHF
1600 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30245214
|
Invitrogen™
A72124 |
120 μg | Lyo-ready T4 UvsX Protein |
174.00 CHF
120 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30245152
|
Invitrogen™
A72125 |
120 μg | Lyo-ready T4 UvsY Protein |
211.00 CHF
120 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30245027
|
Invitrogen™
A72126 |
2000 μL | Reaktionspuffer |
77.25 CHF
2000 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30245142
|
Invitrogen™
A72127 |
100 Reactions | Lyo-ready RPA Kit |
247.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Invitrogen Lyo-ready recombinase polymerase amplification (RPA) reagents are designed for fast, sensitive, and specific DNA amplification through isothermal RPA reactions. Lyo-ready RPA reagents are available in stand-alone and kit formats. Reverse transcriptase can be added to the RPA reaction for amplification of RNA targets. All reagents are glycerol-free, which enables assay lyophilization.
Features of Lyo-ready RPA products
- Enhanced sensitivity down to 1 copy using optimized (RT-)RPA reaction buffer
- Robust and specific RNA/DNA amplification
- Amplification from inhibitor-containing samples
- Fast target amplification in as little as 20 minutes
- Ability to easily optimize RPA or RT-RPA reactions
Kit components
The Lyo-ready RPA Kit includes all required components for an RPA reaction:
- Lyo-ready T4 UvsX Protein—produced from E. coli cells bearing cloned uvsX gene derived from bacteriophage T4
- Lyo-ready T4 UvsY Protein—a recombination mediator protein that stimulates homologous recombination performed by the UvsX recombinase
- Lyo-ready Bst DNA Polymerase (Cat. No. A56655)—a proprietary mutant of Bst DNA Polymerase, Large Fragment, with fast reaction speed, increased sensitivity, and tolerance to inhibitors
- Lyo-ready T4 Gene 32 Protein—a single-stranded DNA binding protein produced from E. coli cells carrying cloned bacteriophage T4 gene 32
- Optimized reaction buffer, magnesium chloride, and dNTPs
Spezifikation
Flüssig | |
Nucleic Acid Amplification | |
Dry Ice |