Learn More
Thermo Scientific™ LYNX 4000 and 6000 Superspeed Centrifuges with innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific LYNX Superspeed Centrifuges combine high performance with innovative GreenCool Technology, helping ensure powerful separations while reducing environmental impact. Offering up to 6 L capacity (6 x 1000 mL) and speeds up to 68,905 x g. Available with a broad rotor portfolio.
50333.00 CHF - 59201.00 CHF
Spezifikation
Gekühlt CFC free
Rotor Identification Auto-ID Instant
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Max. RZB Max. Geschwindigkeit Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Max. RZB Max. Geschwindigkeit Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306805
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008580
4 x 1000 mL 68,905 x g 24,000 rpm 200/240 V
50333.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306803
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008581
4 x 1000 mL 68,905 x g 24,000 rpm 380/400 V
51771.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306806
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008591
6 x 1000 mL 100,605 x g 29,000 rpm 380/400 V
59201.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306804
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008592
6 x 1000 mL 100,605 x g 29,000 rpm 220/240 V
59201.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CFC free
Auto-ID Instant
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LYNX 4000 and 6000 Superspeed Centrifuges with innovative GreenCool Technology