Learn More
Motic™ LWD-Kondensor für AE2000
Kondensor für großen Arbeitsabstand, geeignet für die Phasenkontrastmikroskopie. Der Motic™ LWD-Kondensor für AE2000 ermöglicht bei Verwendung mit Phasenzubehör die Visualisierung von transparenten Proben.
Marke: Motic™ 1101000201551
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bündelt und fokussiert Licht, das durch die Probe dringt.
- Kondensatoren für vergrößerten Arbeitsabstand.
- Geeignet für Phasenkontrast.
Spezifikation
Nicht zutreffend:0,40 | |
LWD-Kondensator | |
AE2000 Mikroskope | |
28 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ LWD-Kondensor für AE2000 > WD: 54 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur