Learn More
Lutetiumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15461957
Verfügbar ab: 31-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lutetiumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461957
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15461957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044167.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-94-3
Summenformel Lu
Molekulargewicht (g/mol) 174.97
MDL-Nummer MFCD00011098
InChI-Schlüssel OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC-Name Lutetium
SMILES [Lu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium powder
Farbe Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3089
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −40 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR15L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer044167.06,044167.03
ChargennummerX17K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer044167.06,044167.03
ChargennummerS18K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Artikelnummer044167.06,044167.03
ChargennummerR17K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Artikelnummer044167.06,044167.03
ChargennummerZ08I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Artikelnummer044167.06,044168.03,044167.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lutetiumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >