Learn More
Lutetium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392508
Lutetium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392508
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11392508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014566.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lutetium Sulfate also called Lutetium Sulphate, is applied in making phosphors. Stable Lutetium can be used as catalysts in petroleum cracking in refineries and can also be used in alkylation, hydrogenation, and polymerization applications. It can also be used as an ideal host for X-ray phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13473-77-3
MDL-Nummer MFCD00011499
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) sulfate octahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5615
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 782.24 (683.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Name des Produkts
Lutetium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >