Learn More
Lutetium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11313308
Lutetium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313308
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
5 g
Artikelnummer. 11313308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036244.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-20-1
Summenformel Lu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 397.93
MDL-Nummer MFCD00011100
InChI-Schlüssel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC-Name Dilutetium(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) oxide
Schmelzpunkt 2487°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5615
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 397.94
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 9.420 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU19F059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2022 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
ChargennummerP29I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
ChargennummerF20L06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
ChargennummerF21L18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
ChargennummerG13K31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lutetium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™ >