Learn More
Lutetium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lutetium(III) iodide |
Schmelzpunkt | 1050°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Physikalische Form | Flocken oder Pulver |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide. |
Formelmasse | 555.68 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Verpackung | Ampulle |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lutetium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur