Learn More
Lutetium(III)-fluorid, REacton™, 99.99 % (REO) Artikelnummer.: 11346328
Lutetium(III)-fluorid, REacton™, 99.99 % (REO)
Artikelnummer. 11346328
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11346328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011261.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-81-1
MDL-Nummer MFCD00016191
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1182°C
Physikalische Form Klümpchen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 231.97
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 8.3 g/mL
Name des Produkts
Lutetium(III)-fluorid, REacton™, 99.99 % (REO) >