Learn More
Lutetium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326328
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lutetium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326328
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11326328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011260.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15230-79-2 | H3LuN3O9 | 364.00 g/mol
Lutetium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst and laboratory reagent. It is also used in ceramics, optical glasses, electrical components and photo-optical material. It is one of the components of scintillating composition. It serves as a precursor for the preparation of other lutetium complexes. It finds application as one of the starting materials for aluminate phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15230-79-2
Summenformel H3LuN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 364.00
MDL-Nummer MFCD00149775
InChI-Schlüssel MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name lutetium(3+) tris(nitric acid)
SMILES [Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) chloride hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5615
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 389.42 (281.33 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011260.03,011260.06
Chargennummer10251397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number011260.03,011260.06
ChargennummerX28H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011260.03,011260.06
ChargennummerZ03H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011260.03,011260.06
ChargennummerK25M12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011260.03,011260.06
Name des Produkts
Lutetium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >