Learn More
Lutetium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333467
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lutetium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333467
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11333467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018685.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10099-66-8
Lutetium(III) chloride, anhydrous is used as a sputtering target in the preparation of bubble memory device. It is widely used in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-66-8
MDL-Nummer MFCD00011099
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) chloride
Schmelzpunkt 905°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5615
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 281.33
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.98 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP21I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer018685.06,018685.03
ChargennummerZ07H021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer018685.06,018685.03
ChargennummerZ16G024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer018685.06,018685.03
ChargennummerZ03E026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer018685.06,018685.03
ChargennummerG01Z026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer018685.06,018685.03
Name des Produkts
Lutetium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >