Learn More
Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System
The Luminex FLEXMAP 3D Instrument System is the most advanced and versatile multiplexing platform with a fast read time, compatibility with both 96- and 384-well plates, and ease of integration with front-end automation systems.
Marke:  Invitrogen™ APX1342
Artikelnummer. 30245342
  • auf Anfrage / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FLEXMAP 3D-Gerät
• xMAP Trägerflüssigkeit
• Proben-Sondennadel
• Reagenzienblock außerhalb der Platte
• Abfallbehälter
• Barcodescanner
• Heizblock (96-Well-Platte)
• Heizblock (384-Well-Platte)
• Dokumentation
• Desktop-PC mit Windows 10; Dell Monitor, Tastatur und Maus; xPONENT Software (3 Plätze) und 90-Tage-Testversion von Security, 21 CFR Part 11, Automatisierungs- und LIS-Module
• Instrument zur Höhenanpassung der Probensonde
Separat ausgeliefert:
• FLEXMAP 3D Kalibrierkit
• FLEXMAP 3D Leistungsverifikationskit
Luminex™, FLEXMAP 3D™
1 system
96- or 384-well Plate
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System > Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System