Learn More
Agilent BioTek Lumineszenz-Testplatte
Die Lumineszenz-Testplatte ist eine NIST-rückführbare Lumineszenz-Testplatte für die Verwendung mit allen Cytation and Synergy (außer Synergy HT) Lesegeräten
Marke:  Agilent BioTek 8030015
Artikelnummer. 13467143
  • 6999.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Für den Betrieb ist eine aktualisierte Bedienungsanleitung oder ein entsprechendes Produktqualifizierungspaket (separat erhältlich) erforderlich
  • Unterstützt Sie bei der Automatisierung wichtiger Tests im Rahmen Ihres Gerätevalidierungsprogramms
  • NIST-Rückführbarkeitszertifikat enthalten, garantiert eine kontrollierte Lichtabgabe von der Testplatte
  • Simples Design, einfache Bedienung: Schalten Sie die Platte einfach ein und lesen Sie die äußerst stabilen LEDs mit niedrigem Lichtpegel ab.
  • Mit Ersatzbatterie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lumineszenztestplatte
Alle Cytation- and Synergy-Lesegeräte (außer Synergy HT)
Automatisierung von wichtigen Tests in Gerätevalidierungsprogrammen
NIST-Rückführbarkeitszertifikat
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Lumineszenz-Testplatte > Lumineszenz-Testplatte