Learn More
Lumefantrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15781759
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lumefantrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15781759 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15781759
Marke: Thermo Scientific Acros 461110050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82186-77-4
Summenformel C30H32Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 528.94
MDL-Nummer MFCD05662268
InChI-Schlüssel DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXNA-N
IUPAC-Name 2-(Dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-Chlorphenyl)Methyliden]-9H-Fluoren-4-yl]Ethan-1-ol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)C1=CC(Cl)=CC2=C1C1=CC=C(Cl)C=C1\C2=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lumefantrine
Schmelzpunkt 136.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 528.94
Name des Produkts
Lumefantrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >