Learn More
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Das Thermo Scientific Luc-Screen Extended-Glow Luziferase Reportergen-Assay-System mit verlängertem Lichtausstoß ist für den empfindlichen Nachweis des Reporterenzyms Firefly-Luziferase in Mikrotiterplatten-Zellkulturen konzipiert. Erzeugung eines linearen Signals mit den
524.00 CHF - 11110.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp System für Luziferase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Assay Luziferase-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12624295
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
T1033
1000 Assays
1564.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12634295
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
T1035
200 Assays
524.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12614295
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
T1034
10.000 Assays
11110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
System für Luziferase-Reportergen-Assay
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Säugetierzellen
Endpunkt
Luciferin
Chemisches Substrat
Luc-Screen™, NovaBright™
Flüssig
Chemolumineszenz
Luziferase-Assay
Geeignet für hohe Durchsätze
Zellkulturen
Luziferase-Substrat
Luziferase
Enzym-Assay
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System