missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ LTB4 Parameter Assay Kit

LTB4 Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

616.00 CHF - 3530.00 CHF

Spezifikation

Assay-Bereich 10.30 - 2500pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 10.9pg/mL
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
18762064
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
KGE006B
1 x 96-well plate
616.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18771794
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
SKGE006B
6 x 96-well plates
3530.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

The LTB4 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Leukotriene B4/LTB4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation

Spezifikation

10.30 - 2500pg/mL
Biotin
ELISA-Kit
LTB4 Levels in Various Samples
ELISA
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
10.9pg/mL
Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Multi-species
1 Kit
Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
R&D Systems™ LTB4 Parameter Assay Kit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt