Learn More
Grant Instruments™ ecocool™ Gekühltes/geheiztes Umwälzbad
Einsparungen bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Kompressoreinheiten. Die Grant Instruments™ ecocool™ Gekühlten/geheizten Umwälzbäder werden als gebrauchsfertige Kits geliefert und enthalten standardmäßig Zubehörschläuche, Klemmen und Anschlüsse.
4255.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Temperaturvoreinstellungen | 3 |
---|---|
Gewährleistung | 4 Jahre |
Breite (metrisch) | 245 mm |
Innenbreite (metrisch) | 154 mm |
Höhe (metrisch) | 640 mm |
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15499214
![]() |
Grant Instruments™
ECOCOOL 100R |
250W bei 20°C, 230W bei 10°C, 185W bei 0°C, 115W bei -10°C, 40W bei -10°C | -20°C bis +100°C | 5 l | ecocool™ 100 |
4255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15419224
![]() |
Grant Instruments™
ECOCOOL 150R |
400W bei 20°C, 330W bei 10°C, 200W bei 0°C, 109W bei -10°C, 60W bei -10°C | -25°C bis +150°C | 6 l | ecocool™ 150 |
5210.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Der ECO-Modus optimiert die erforderliche Kühlregelung und ermöglicht bei Bedarf eine schnelle Abkühlung.
- Echte Energieeinsparung gegenüber Mitbewerbergeräten, die nur den Kompressor ein- oder ausschalten.
- intuitive Bedienung
- Vorderer Ablass mit tropffreiem Ventil.
- Nach den höchsten Spezifikationen in Großbritannien gebaut, Versand innerhalb von 5 Tagen, 4 Jahre branchenführende Garantie.
- Modernes, schlankes und attraktives Design
- Thermostat und Kühler arbeiten in Einklang, keiner funktioniert allein, wodurch jegliche Gefahr von Überhitzung oder Einfrieren ausgeschlossen wird.
- Ein einzelner Schalter auf der Vorderseite für mehr Anwendungskomfort.
- Keine Seitenschlitze – um dem Anwender zu entsprechen, nicht dem Gerät.
Spezifikation
3 | |
245 mm | |
640 mm | |
29 kg | |
50/60 Hz |
4 Jahre | |
154 mm | |
118 mm | |
120/230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ ecocool™ Gekühltes/geheiztes Umwälzbad