Learn More
Corning™ LSE™ Schüttel-Inkubatoren
Der Schrank-ähnliche Inkubator hat eine kompakte Stellfläche und kann gestapelt werden, um den Platzbedarf zu minimieren.Der integrierte Orbitalschüttler eignet sich für eine große Auswahl an Plattformen und Klammern, die Kolben, Petrischalen und Reagenzglasgestelle aufnehmen können.
5050.00 CHF - 5750.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 19 mm |
---|---|
Produkttyp | Inkubator |
Material | Außenabmessungen: Kaltgewalzter Stahl; Innenraum: Edelstahl gespiegelt |
Display | Digital |
Modell | Kabinett |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Elektrische Anforderungen | Drehzahlbereich | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Elektrische Anforderungen | Drehzahlbereich | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15947971
|
Corning™
6752 |
49 l-Kolben | 230 V, 50/60 Hz, EU- und UK-Stecker | 20 bis 400 U/min | 37,7 kg |
5050.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16631372
|
Corning™
6754 |
4 x 1 l-, 5 x 500 ml-, 9 x 250 ml-, 16 x 125 ml-Kolben | 230 V, 50/60 Hz, EU- und UK-Stecker | 20 bis 300 U/min | 63,6 kg |
5750.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Überragende Temperaturkonstanz
- Großer Sichtbereich für die ungestörte Überwachung von Proben
- Großes Betriebstemperaturbereich
- Mehrere Stellmöglichkeiten
- Präzisions-Schüttelmechanismus
- Glastür in Standardgröße und Innenbeleuchtung zur einfachen Ansicht von Proben
- Die mechanische Konvektion sorgt für eine sichere, stabile Temperaturumgebung und eine schnelle Wiederherstellung der Kammertemperatur nach dem Öffnen der Tür
Spezifikation
19 mm | |
Außenabmessungen: Kaltgewalzter Stahl; Innenraum: Edelstahl gespiegelt | |
Kabinett |
Inkubator | |
Digital | |
0 bis 99 Min. |