Learn More
Corning™ LSE™ Orbitalschüttler ohne Plattform
Zwei Plattformoptionen aus Edelstahl
Marke:  Corning™ 6782-NP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11991991
  • 1682.78 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Beschreibung
Der Corning LSE Orbitalschüttler eignet sich für eine Vielzahl von Schüttel- und Mischanwendungen.Ein leistungsstarker bürstenloser Motor und ein ausgewuchteter Schüttelmechanismus sorgen für einen reibungslosen Betrieb über Jahre hinweg.Es sind verschiedene, leicht auszutauschende Plattformen erhältlich (separat bestellen).
  • Zwei Plattformoptionen aus Edelstahl
  • 19 mm-Orbit für die Belüftung von Kulturen und Färbegelen
  • Große Digitalanzeige mit Einknopfsteuerung
  • Digitale Steuerung von Schüttelgeschwindigkeit und -zeit
  • Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren geeignet
  • Max. Kapazität:4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml oder 16 x 125 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19 mm
230 V
UK-Stecker
Plattform aus Edelstahl
130 mm
255 mm
NP
20 bis 300 U/min
0,25 A
50/60 Hz
312 x 255 x 130 mm
312 mm
7,3 kg
30 Sekunden bis 99 Minuten 50 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden, unter 10 min
in Schritten von 1 Sekunde, Timer HOLD-Funktion
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE™ Orbitalschüttler ohne Plattform > Steckertyp:Großbritannien