Learn More
VELP Scientifica LS Überkopf-Rührer
Analoger Überkopf-Rührer mit einem Drehmoment von 40 Ncm, digitalem Display und Timer zum Rühren von bis zu 25 L.
Marke:  VELP Scientifica SA201A0151
Artikelnummer. 17423652
  • 984.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Leistungsstark, sicher und benutzerfreundlich
  • Der LS ist ein intuitiver Überkopf-Rührer, der maximale Sicherheit und Schutz bei Überlastung und Überhitzung garantiert.
  • Der LS ist einfach zu installieren, langlebig und klein und somit die beste Wahl für Proben mit mittlerer Viskosität.
  • Der LS von VELP sorgt für einen sanften Start und effektives Rühren auch bei maximaler Drehzahl.
  • Der LS kann Drehzahlen von 2000 U/min erreichen und bis zu 25 Liter rühren. Das Gerät kann eine Viskosität mit einem Maximum von 25.000 mPa*s verarbeiten. Das intuitive Verschlusssystem ist einfach und bequem und erfordert keine Werkzeuge.
  • Mit dem LS können verschiedene Stabmodelle für die unterschiedlichsten Anwendungen verwendet werden. Der maximale Durchmesser beträgt dabei 10 mm.
Widerstandsfähig und leicht
  • Der LS ist selbst unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen für den Dauerbetrieb ausgelegt.
  • Die spezielle Technopolymer-Struktur und die Schutzart IP 40 garantieren einen ausgezeichneten Schutzgrad sowie Chemikalienbeständigkeit. Der LS ist besonders leicht zu handhaben und gehört zu den leichtesten Geräten auf dem Markt.
  • Der robuste Motor gewährleistet zudem einen Dauerbetrieb Über Jahre hinweg und das ohne zusätzliche Wartungskosten.
Spezifikation
Spezifikation
50 to 2000 rpm
Analog
8.5 in.
7.7 in.
3.1 in.
Technopolymer, Epoxy Painted Aluminum Alloy
25 L
110/230 V
215 mm
196 mm
80 mm
Overhead Stirrer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VELP Scientifica LS Überkopf-Rührer > Analog