Beschreibung
Potent and selective inhibitor of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2). Inhibits both G2019S mutant and wild-type LRRK2 kinase activity (IC50 values are 6 and 13 nM respectively). Causes dephosphorylation, ubiquitination and degradation of LRRK2. Inhibits IFN-γ-induced monocyte maturation in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | LRRK2-IN-1 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 570.09 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LRRK2-IN-1, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur