Learn More
IKA™ LR 2000.2 Reaktorgefäß ENVELOPPE
Verwenden Sie dieses Gefäß zur Optimierung und Reproduktion verschiedener chemischer Reaktionen, von Misch- und Homogenisierungsprozessen. Das IKA™ LR 2000.1 Reaktorgefäß verfügt über doppelwandiges Glas, Schnellkupplungen und ein Bodenauslassventil.
Marke:  IKA™ 0002509600
Artikelnummer. 10498671
  • 5233.38 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Für LR-2.ST und LR 2000 V Systeme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für LR-2.ST und LR 2000 V
Reaktorgefäß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IKA™ LR 2000.2 Reaktorgefäß ENVELOPPE > Reaktorbehälter; zur Verwendung mit LR-2.ST und LR 2000 V