Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Bunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2
Geeignet für Glasarbeiten und Löten.
59.55 CHF - 61.39 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teclu Brenner |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasarbeiten und Löten |
Höhe (metrisch) | 150 mm |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11795396
|
Fisherbrand™
4010/1BSP |
Butan, Propan, Flüssiggas |
61.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11785396
|
Fisherbrand™
4010/2BSP |
Erdgas, Methan |
59.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt mit einem Nadelventil zur Gasregulierung
- Speziell konstruierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
- Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
- Brennerdurchmesser 13 mm, Gesamthöhe 150 mm
Spezifikation
Teclu Brenner | |
Glasarbeiten und Löten | |
Je 1 |
13 mm | |
150 mm |