Learn More
Bellingham Stanley™ Röhrchen mit geringem Volumen
Marke: Bellingham Stanley™ 35-72
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Röhrchen mit niedrigem Volumen | |
Edelstahl | |
5 x 25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ Röhrchen mit geringem Volumen > Größe:5 x 25mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur