Learn More
Fisherbrand™ Low Temp PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell
Bietet die Möglichkeit, PCR™-Proben zu verschieben, einzustellen, zu bearbeiten und zu lagern. Das Fisherbrand™ PCR™ 96-Well-Aufbewahrungsgestell für niedrige Temperaturen verfügt über strukturierte Handgriffe für einen sicheren Halt, einen einzigartigen, verschiebbaren und drehbaren Deckel und ein geschlossenes Untergestell
63.10 CHF - 77.60 CHF
Spezifikation
Barcode | Alphanumerisch |
---|---|
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Material | ABS-Kunststoff |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15788177
|
Fisherbrand™
HS120541 |
Violett |
63.10 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15768177
|
Fisherbrand™
HS120539 |
Blau |
64.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15758177
|
Fisherbrand™
HS120538 |
Diverse |
77.60 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15778177
|
Fisherbrand™
HS120540 |
Grün |
77.60 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der Deckel ist beidhändig bedienbar und kann so eingestellt werden, dass er nach links oder rechts ausgerichtet werden kann.
- Abnehmbarer Deckel.
- Fasst 0.2 ml-Röhrchen, einzeln oder Streifen.
- 96 Wells in 8 x 12-Konfiguration.
- Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80 °C (-112 °F) verwendet werden.
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Mit Deckel | |
ABS-Kunststoff | |
Unsteril | |
5/Packung | |
3.7 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Round, Round Bottom (U-well) | |
9.2 cm | |
PCR-fähig |