Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form Artikelnummer.: 11826174
Zum Warenkorb hinzufügen
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form
Artikelnummer. 11826174
45 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
45 ml
Artikelnummer. 11826174
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565380
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 45 ml
Enthält Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett
Menge 1Pack
Anzahl Stopfen NS 80/12
Produktlinie Flasche
Produkttyp Wägeglas
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form >