Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
45 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Enthält | Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett |
Menge | 6Pack |
Anzahl Stopfen | NS 34/12 |
Produktlinie | Flasche |
Produkttyp | Wägeglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur