Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes, strips of 8
Thermo Scientific™ ABgene Streifenröhrchen mit niedrigem Profil sind mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel und eignen sich ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0771
107.18 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
160.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10766163
  • 241.00 CHF / 120 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Description
Description
Die Thermo Scientific™ Röhrchen mit niedrigem Profil sind ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern und mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel sind.
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 µl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
  • Maximale Röhrchenkapazität von 150 µl mit Kappe
  • Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
  • Beschriftete A–H-Endlaschen
  • Ultratransparente Kappen sind ideal für qPCR
Anwendungen:
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Zertifizierungen:
Zertifiziert frei von humaner DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,1 ml
120 strips
Unsteril
Flaches Profil
120 Streifenröhrchen
Naturfarben
0,15 ml
Thermocycler
Polypropylen
Nicht enthalten
8 Streifen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes, strips of 8 > Streifen mit 8 Stück; natur; ohne Kappen; 10 Packungen mit 12 Stück