Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flache Zirkoniumtiegel
auf Anfrage - 302.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Niedrig
Material Zirkonium
Product Type Zirkoniumtiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15403585
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
035884.KT
15 mL 33mm 23mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15473585
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
035905.KT
20mL 33mm 30mm
151.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15433595
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
035926.KT
25mL 45mm 23mm
105.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15493595
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
035947.KT
35 ml 46mm 30mm
178.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15453605
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
035968.KT
55mL 46mm 35mm
119.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15433615
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
035997.KT
55mL 47mm 43mm
207.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15493615
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
036018.KT
75 mL 51mm 43mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15473625
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
036039.KT
500 ml 102mm 66mm
302.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15423635
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
036058.KT
250 ml 82mm 60mm
199.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15411437
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
036083.KT
100 ml 59mm 46mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Niedrig
Zirkonium
Zirkoniumtiegel
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Flache Zirkoniumtiegel