Learn More
Karl Hecht™ Messzylinder in niedriger Form ohne Graduierung
DIN EN ISO 4788-normenkonform hergestellt.
Marke:  Karl Hecht™ 44401048
Artikelnummer. 10419021
  • 11.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Außendurchmesser 48 mm
  • Höhe 225 mm
  • Mit rundem Boden und Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
Rund
225 mm
48 mm
Glas (ohne Typ)
Rund
Nicht graduierte Messzylinder
250 ml
DIN EN ISO 4788
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Messzylinder in niedriger Form ohne Graduierung > 250 ml Kapazität