Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inconel-Tiegel mit niedriger Form
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 035970.KT
115.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15473605
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Niedrig
55mL
35mm
38mm
Inconel
46mm
Inconel Tiegel
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Inconel-Tiegel mit niedriger Form > Fassungsvermögen: 55 ml; oberer Durchmesser: 46 mm Bodendurchmesser: 38 mm, Tiefe: 35 mm; Stück