Learn More
Kartell™ Tiefes Tablett mit niedriger Form
Stapelbare tiefe Tabletts aus HDPE mit Griffen
Marke:  Kartell™ 0054400
Artikelnummer. 12081103
  • 39.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Stapelbar
  • Griffe
  • Spezifikation
    Spezifikation
    20 l
    Weiß
    410 mm
    Tiefes Tablett
    Rechteckig
    410 Mm x 458 mm x 143 mm
    143 mm
    Polyethylen
    458 mm
    Name des Produkts
    Kartell™ Tiefes Tablett mit niedriger Form > Abmessungen LxTxH: 410 mm x 458 mm x 143 mm