Learn More
BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglasmit Schraubgewindekappe
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit Schraubverschluss werden mit einem Schraubverschluss aus Polypropylen mit weißer Elastomerdichtung und GL-Schraubgewinde geliefert. Autoklavierbar bei 121 °C.
80.70 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Menge | 100/Packung |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Kulturröhrchen |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10372941
|
BRAND™
113931 |
GL 14 | 100 mm |
98.80 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10742512
|
BRAND™
113935 |
GL 18 | 100 mm |
80.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10199640
|
BRAND™
113941 |
GL 18 | 160 mm |
127.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10313091
|
BRAND™
113943 |
GL 18 | 180 mm |
156.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
- Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung aus weißem Elastomer und GL Gewinde.
- Autoklavierbar (121 °C).
Spezifikation
Polypropylen | |
100/Packung | |
Kulturröhrchen |
Kalknatronglas | |
Schraubverschluss |