Learn More
BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglasmit Schraubgewindekappe
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit Schraubverschluss werden mit einem Schraubverschluss aus Polypropylen mit weißer Elastomerdichtung und GL-Schraubgewinde geliefert. Autoklavierbar bei 121 °C.
Marke: BRAND™ 113943
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
- Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung aus weißem Elastomer und GL Gewinde.
- Autoklavierbar (121 °C).
Spezifikation
Polypropylen | |
Kalknatronglas | |
GL 18 | |
Schraubverschluss |
180 mm | |
100/Packung | |
18 mm | |
Kulturröhrchen |