Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit weißen Graduierungen
- Der integrierte Ausguss ermöglicht das einfache Ausgießen ohne Spritzer.
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
Kapazität (metrisch) | 800 ml |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 135 mm |
Enthält | Integrierter Ausguss |
Menge | 10/Pckg. |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Modell | Niedrig |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction