Learn More
Kartell™ Tropfpipetten, PE
Aus einem Stück geblasen, mit großem Balgbehälter. Kartell™ Einweg-Tropfpipetten sind ein optimaler Ersatz für eine zweiteilige Anordnung aus Pipette und Gummisauger.
Marke:  Kartell™ 0031500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12543277
  • 15.60 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Blasformteil in einem Stück mit einem Behälter für einen Faltenbalg mit hohem Fassungsvermögen.Kartell™ Einweg-Tropffpipetten sind der ideale Ersatz für zweiteilige Pipetten und Gummisauger.
  • Dauerhaft eingravierte Graduierungen zeigen die Menge der aufgenommen Flüssigkeit an
  • Runder, auslaufsicherer Balg mit starker Ansaugkapazität
  • CE-Kennzeichnung, IVD-Genehmigung
Spezifikation
Spezifikation
Balgbehälter; Schaftdurchmesser:8 mm; Graduierungen:0,5 ml
Ja
134 mm
Polyethylen
1.5 ml
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Tropfpipetten, PE > Kapazität: 1.5 ml