Learn More
3M™ Feinstaubatemmaske, Serie C100
Bieten einen komfortablen, effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die Atemschutzmaske der 3M C100 Serie ist leicht und bequem.
Marke: 3M™ 7000088840
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bietet kostengünstigen, leichten, komfortablen und effektiven Schutz vor Schmutz und Nebel.- Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und die Nasenklemme sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen.
- Ausatemventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
Spezifikation
FFP1 NR D | |
Polypropylen | |
Partikel-Atemschutzmaske ohne Ventil | |
C101 |
7000088840
DateigrößeVersion: 152.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Feinstaubatemmaske, Serie C100 > Modell: C101; Filtereffizienz: FFP1; Farbcodierung: ; Menge: 20/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur