Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, pHrodo™ Green- and Red-LDL Conjugates
Humanes Low-densitiy Lipoprotein (LDL) ist eines der wichtigsten Lipid-Proteinkomplexe im Blut und ein entscheidender Bestandteil des Stoffwechsels, der für den Transport von Lipiden im ganzen Körper verantwortlich ist.
Marke: Invitrogen™ L34355
402.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
454.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Detect low density lipoprotein (LDL) uptake, endosomal maturation, and trafficking in cells with pHrodo Green-LDL and pHrodo Red-LDL conjugates. These LDL conjugates contain pH-sensitive pHrodo dyes that are weakly fluorescent at neutral pH, yet fluoresce brightly upon exposure to acidic environments, such as those found in endosomes. The pHrodo Green-LDL and Red-LDL conjugates can be used in fluorescence microscopy, flow cytometry, high-throughput screening, and high content analysis experiments.
Dieses Low Density Lipoprotein aus menschlichem Plasma, komplexiert mit dem Farbstoff pHrodo Green (pHrodo Green-LDL), ist ein wertvolles Hilfsmittel bei Studien zur LDL-Aufnahme durch Endozytose und den Transport von LDL in der gesamten Zelle. PHrodo Green-LDL ist schwach fluoreszierend bei neutralem pH-Wert außerhalb der Zellen, fluoresziert aber hell nach der Endozytose. Dank dieser Funktion ist bei Verwendung von pHrodo Green-LDL ein Protokoll ohne Waschen für kinetische Messung der LDL-Aufnahme, der endosomalen Reifung und des Transports in Zellen möglich. Dieses fluoreszenzmarkierte LDL wurde für die Verwendung mit Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, Zellsortierung, Hochdurchsatz-Analyse und High-Content-Analyse entwickelt.
• Nachweisbar mit GFP/FITC-Filtersatz (Absorptionsspitze: ∼509 nm, Emissionsspitze: ∼533 nm)
• multiplexfähige mit orangefarbenen, roten, tiefroten, violetten und blauen Emissionsfarben, wie RFP, mCherry, DAPI, Hoechst, HCS LipidTOX und LysoTracker Tiefrot
• Protokoll ohne Waschen möglich, wodurch eine dynamische Messung der LDL-Aufnahme und des Transports ermöglicht wird
Spezifikation
• 1 x 200 μL pHrodo Green-LDL, 1 mg/mL Store in refrigerator (2–8°C) and protect from light. |
|
Cell Analysis | |
Cell Labeling Solution | |
200 μl | |
Human |
Low Density Lipoprotein from Human Plasma, pHrodo Green Conjugate (pHrodo Green-LDL) | |
Fluorescence Microscope, Durchflusszytometer, High Content Analysis Instrument | |
Lösung | |
Nasseis | |
pHrodo Green |