Learn More
SPEX™ Leicht bindende Mahlperlen aus Kieselgel
SPEX™ Mahlperlen aus Kieselgel mit geringer Bindung sind säurehaltige Mahlperlen aus Kieselgel, die chemisch behandelt werden, um die Bindung der Proben an die Titrierplatte zu verhindern.
353.00 CHF - 380.00 CHF
Spezifikation
Material Silika
Verpackungsmenge 200 g-Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15300432
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SPEX™
2167
400 μ m-Beads
380.00 CHF
200 Gramm
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15380422
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SPEX™
2162
800 μ m-Beads
353.00 CHF
200 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Lysieren verdünnter Zellproben in Geno/Grinder
  • Behandelt, um feine Partikel und Kontaminationen zu entfernen
  • Beschichtet zur Reduzierung der unspezifischen Bindung von Nukleinsäuren und Proteinen
  • Bead-Größe ca. 400 μm und 800 μm
  • Kompatibel mit allen SPEX™ SamplePrep Titerplatten und Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
Silika
200 g-Flasche