Learn More
SPEX™ Leicht bindende Mahlperlen aus Kieselgel
SPEX™ Mahlperlen aus Kieselgel mit geringer Bindung sind säurehaltige Mahlperlen aus Kieselgel, die chemisch behandelt werden, um die Bindung der Proben an die Titrierplatte zu verhindern.
Marke:  SPEX™ 2167
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15300432
  • 380.00 CHF / 200 Gramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Lysieren verdünnter Zellproben in Geno/Grinder
  • Behandelt, um feine Partikel und Kontaminationen zu entfernen
  • Beschichtet zur Reduzierung der unspezifischen Bindung von Nukleinsäuren und Proteinen
  • Bead-Größe ca. 400 μm und 800 μm
  • Kompatibel mit allen SPEX™ SamplePrep Titerplatten und Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
400 μ m-Beads
Silika
200 g-Flasche