Learn More
Lovibond™ Gesamtnitrogen-Reagenziensatz, für Röhrchentests, hoher Bereich
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke:  Lovibond™ 535560
Artikelnummer. 15341695
  • 187.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gesamt-N-Persulfat-Reagenz, Gesamtstickstoffreagenz A, Gesamtstickstoffreagenz B, Gesamtstickstoffhydroxid-HR-Röhrchen, Gesamtstickstoffsäure LR/HR-Röhrchen, deionisiertes Wasser, 100 ml
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
  • Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
  • Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
  • Das große Design erleichtert die Handhabung
  • Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
  • Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
  • Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Spezifikation
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Total N Persulfate Reagent (50er Pack), Total Nitrogen Reagent A (50er Pack), Total Nitrogen Reagent B (50er Pack), 50 ct. Total Nitrogen Hydroxide HR-Röhrchen, 50 ct. Total Nitrogen Acid LR/HR-Röhrchen, 100 ml deionisiertes Wasser
0 bis 150 mg/l
Total Nitrogen Reagent Set für große Messbereiche
Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer, Reaktionsapparat
25
Persulfat-Aufschluss
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Gesamtnitrogen-Reagenziensatz, für Röhrchentests, hoher Bereich > Gesamtstickstoffsatz; hoher Bereich