Learn More
Lovibond™ ISO 2049 FARBSKLALA-COMPARATOR 2049
Zur visuellen Bestimmung der Farbe der ASTM D1500-Ölkomparatoren von Proben
Marke:  Lovibond™ 345030
Artikelnummer. 11947785
  • 5710.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einskaliges, dreifeldiges Gerät zur visuellen Farbkorrektur durch direkten Vergleich zwischen den Glasfarbstandards der Probe und Lovibond in einem Scheibenpaar. Der Vorteil eines dreiteiligen Sichtfeldes besteht darin, dass die Probe und zwei aufeinander folgende Gläser auf der Farbskala gleichzeitig angezeigt werden können, was die optimale Farbanpassung erleichtert. Für eine schnelle Farbkorrektur innerhalb vorgegebener Farbgrenzen können die Glasstandards auf die beiden Begrenzungsfarben eingestellt werden, sodass leicht überprüft werden kann, ob die Probe innerhalb der Toleranz liegt.
  • Zur visuellen Bestimmung der ASTM-Farbe für Ölkomparatoren von Proben durch direkten Abgleich mit Farbglasstandards
  • Versionen von Comparator 3000 sind auch für Gardner, FAC, EBC und U.S. Naval Stores Rosin Farbskalen erhältlich
  • Im Lieferumfang sind die entsprechenden Farbglasfilter enthalten
  • Beinhaltet die 16 Glasstandards, aus denen die Skala in einem Scheibenpaar besteht
  • Anwendungen: Erdöl und Wachse
  • Lieferung mit zwei Scheiben mit farbigen Glasfiltern und drei zylindrischen AF763-Glasprobenbehältern (33 mm)
  • Farbskala: ASTM-Farbe (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)
Spezifikation
Spezifikation
ASTM
3,54 in.
2 Scheiben mit farbigen Glasfiltern und 3 x AF763 zylindrischen Glasprobenbehälter, Durchmesser 33 mm
10,8 lb.
9,25 in.
Erdöl und Wachse
9 cm
Baustahlherstellung
4,9 kg
23,5 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Lovibond™ ISO 2049 FARBSKLALA-COMPARATOR 2049 > Komparator 3000; ASTM Farbe