Learn More
Lovibond™ Nachfüllung des PD250-Reagenzienspenders: DPD-Gesamtchlor
Zur Verwendung mit SC450 Chlor- und pH-Kolorimeter, MC500 Kolorimeter und SP600 Spektralphotometer
Marke: Lovibond™ 530150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Für Chlortests | |
Enthält 2 Fläschchen mit DPD-Gesamtchlorreagenz | |
Ersatzreagenz für Gesamtchlor |
Wird mit SC450 Chlor- und pH-Kolorimeter, MC500 Kolorimeter und SP600 Spektralphotometer verwendet | |
250 Tests |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 2 x 250 TESTS VARIO POWDER TOTAL CHLORINE 10 ML .
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide, EDTA
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Nachfüllung des PD250-Reagenzienspenders: DPD-Gesamtchlor > Gesamt-Chlor-Ersatzreagenz; für 500 Tests
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur