Learn More
Lovibond™ Non Contact Spectrophotometer NC45 Lovibond
Ermöglicht Probenmessungen aus der Entfernung, wodurch Oberflächenverzerrungen durch kontaktbasierte Messmethoden vermieden werden
Marke: Lovibond™ 400810
Beschreibung
Für die Messung vieler Arten von nassen und trockenen Proben, einschließlich Pulver, Pasten, Gelen, Kunststoffen und Farben. Das berührungslose Design ermöglicht eine detaillierte Farbmessung von unregelmäßig geformten Teilen wie Granulat und Pellets.
- Geometrie: 45°/0°
- Vollständige System-LED-Beleuchtung
- Line of Sight™-Sicht auf die Probe
- Active Visual Targeting™ projiziert einen gut beleuchteten Zielring auf die Probe
- Zwei Messpunktgrößen: 0.25 in. (6 mm) und 0.5 in. (12 mm)
- Integrierter Glanzsensor liefert zugeordnete Glanzwerte bei 60°
- Flexible Software zur Qualitätskontrolle
- Farbskala: CIE 94, CIE L™ u™ v™-Farbraum, CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), CMC-Farbtoleranzraum, Weißindex (ASTM E 313), xyY-Farbkoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, Geldindex (ASTM E 313), Delta E™ Farbdifferenz, Fehlkommunikation von Farbdaten, Spektraldaten (Absorption), ein Leitfaden zur Pfadlänge nach Farbskala
Spezifikation
UL 61010-1, CSA 22.2 Nr. 1010.1 und IEC (EN) 61010-1 | |
9.75 x 14 x 16 Zoll (24.8 x 35.6 x 40.6 cm) | |
400 bis 700 nm | |
16 in. | |
9.75 Zoll | |
Doppelstrahl | |
2.24 kg | |
35.6 cm |
USB 2 | |
24 V | |
Lebensmittel und Getränke, Beschichtungen, Textilien, Chemikalien, Pharmazeutika und Kosmetika, Medizin und Klinik, Haushaltsprodukte, Kunststoffe, Zuckerlösungen, Sirupe und Honig | |
40.6 cm | |
24.8 cm | |
4.931 lb | |
14 in. |